Learn More
3,3'-Diaminodipropylamine, 99+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235210 100 g Glass bottle 100 g
1 options
Código de producto. 10235210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122051000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-18-8
Fórmula molecular C6H17N3
Peso molecular (g/mol) 131.223
Número MDL MFCD00008214
Clave InChI OTBHHUPVCYLGQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo norspermidine, bis 3-aminopropyl amine, dipropylenetriamine, 3,3'-diaminodipropylamine, 3,3'-iminobispropylamine, caldine, 3,3'-iminobis propylamine, 1,7-diamino-4-azaheptane, 4-azaheptane-1,7-diamine, 3,3-diaminodipropylamine
PubChem CID 5942
ChEBI CHEBI:16841
Nombre IUPAC N'-(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine
SMILES C(CN)CNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3'-Diaminodipropylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Straw to Yellow
Densidad 0.9300g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal HN[(CH2)3NH2]2
Índice de refracción 1.4810 to 1.4830 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.22
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Liquid