accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPSOCH3ONClClCl

CAS RN 5598-13-0

IUPAC Nombre: O,O-dimethyl O-3,5,6-trichloropyridin-2-yl phosphorothioate
Sinónimos: tumar chlorpyrifos methyl reldan 50 EC caswell no. 179AA chlorpyrifos-methyl methyl dursban methyl chlorpyrifos chloropyriphos-methyl epa pesticide chemical code 059102 zertell
Peso molecular (g/mol): 322.52
Fórmula molecular: C7H7Cl3NO3PS
InChi Key: HRBKVYFZANMGRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COP(=S)(OC)OC1=NC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)