Learn More
Clorpirifos-metil, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16624484 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16624484 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16624484 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1754100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpyrifos methyl
CAS 5598-13-0
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 1541078
Color Incolora
Punto de fusión 45°C to 46°C
Sinónimo O,O-dimethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) phosphorothioate
Peso molecular (g/mol) 322.53 g/mol