accessibility menu, dialog, popup

UserName

NClCl

CAS RN 55934-00-4

IUPAC Nombre: 3,4-dichloropyridine
Sinónimos: 3,4-dichloropyridine
Peso molecular (g/mol): 147.99
Fórmula molecular: C5H3Cl2N
InChi Key: ZMPYQKNNUHPTLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C=NC=C1
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados