Learn More
3,4-Dicloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450599 5 g 5 g
15440599 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63749.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55934-00-4 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55934-00-4
Fórmula molecular C5H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 147.99
Número MDL MFCD01861989
Clave InChI ZMPYQKNNUHPTLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3,4-dichloro, zlchem 375, 3,4,dichloropyridine, pubchem6613, acmc-209lq5, ksc493e3l
PubChem CID 2736081
Nombre IUPAC 3,4-dichloropyridine
SMILES ClC1=C(Cl)C=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichloropyridine
Punto de fusión 22°C to 24°C
Color Incolora
Punto de ebullición 182°C to 183°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid