CAS RN 55727-98-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Estriol-d1, TRC
CAS: 55727-98-5 Fórmula molecular: C18H23DO3 Peso molecular (g/mol): 289.18 Sinónimo: (16alpha,17beta)-Estra-1,3,5[10]-triene-3,16,17-triol-d1,Acifemine-d1,Colpogyn-d1,Destriol-d1,Ovesterin-d1,Ovestin-d1,Tridestrin-d1,Tricovex-d1 Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-17-deuterio-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fentranteno-3,16,17-triol SMILES: [2H][C@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C