Learn More
Estriol-d1, TRC
Código de producto. 30378653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378653 1 mg -
30371798 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30378653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8889631MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55727-98-5
Fórmula molecular C18H23DO3
Peso molecular (g/mol) 289.18
Sinónimo (16alpha,17beta)-Estra-1,3,5[10]-triene-3,16,17-triol-d1, Acifemine-d1, Colpogyn-d1, Destriol-d1, Ovesterin-d1, Ovestin-d1, Tridestrin-d1, Tricovex-d1
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-17-deuterio-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fentranteno-3,16,17-triol
SMILES [2H][C@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estriol-d1
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i17D
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1788