accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNNHONClNONH2N

CAS RN 55661-38-6

IUPAC Nombre: hydrogen 1-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea chloride
Sinónimos: hydrogen nimustine chloride
Peso molecular (g/mol): 309.15
Fórmula molecular: C9H14Cl2N6O2
InChi Key: KPMKNHGAPDCYLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC1=NC=C(CNC(=O)N(CCCl)N=O)C(N)=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (4)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados