Learn More
Clorhidrato de Nimustina, TRC
Código de producto. 30483079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30483079 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30483079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN478253100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55661-38-6
Fórmula molecular C9H13ClN6O2 . (HCl)
Peso molecular (g/mol) 309.15
Sinónimo N'-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(2-chloroethyl)-N-nitrosourea Monohydrochloride, 1-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl-3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea Hydrochloride, ACNU, NSC-D 245382, Nidran
Nombre IUPAC 3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-1-(2-cloroetil)-1-nitrosourea; Cloruro
SMILES Cl.Cc1ncc(CNC(=O)N(CCCl)N=O)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nimustine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13ClN6O2.ClH/c1-6-12-4-7(8(11)14-6)5-13-9(17)16(15-18)3-2-10;/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,13,17)(H2,11,12,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0555