Learn More
Nimustine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Nimustine hydrochloride (ACNU) is a DNA cross-linking and DNA alkylating agent, which induces DNA replication blocking lesions and DNA double-strand breaks and inhibits DNA synthesis, commonly used in chemotherapy for glioblastomas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nimustine hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 55661-38-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H14Cl2N6O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | ACNU |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (202.17 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |