CAS RN 55560-96-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tixocortol 21-Pivalato, TRC
CAS: 55560-96-8 Fórmula molecular: C26 H38 O5 S Peso molecular (g/mol): 462.64 Sinónimo: Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-[(2,2-dimethyl-1-oxopropyl)thio]-11,17-dihydroxy-, (11β)-,(11β)-21-[(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)thio]-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione,JO 1016,Pivalone,Rectovalone,Tiovalon,Tixocortol 21-pivalate,Tixocortol pivalate Nombre IUPAC: S-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoetil] 2,2-dimetilpropanetioato SMILES: CC(C)(C)C(=O)SCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C