Learn More
Tixocortol 21-Pivalato, TRC
Código de producto. 30134206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134206 100 mg 100 miligramos
30008642 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT447500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55560-96-8
Fórmula molecular C26 H38 O5 S
Peso molecular (g/mol) 462.64
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-[(2,2-dimethyl-1-oxopropyl)thio]-11,17-dihydroxy-, (11β)-, (11β)-21-[(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)thio]-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, JO 1016, Pivalone, Rectovalone, Tiovalon, Tixocortol 21-pivalate, Tixocortol pivalate
Nombre IUPAC S-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoetil] 2,2-dimetilpropanetioato
SMILES CC(C)(C)C(=O)SCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tixocortol 21-Pivalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38O5S/c1-23(2,3)22(30)32-14-20(29)26(31)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-24(15,4)21(17)19(28)13-25(18,26)5/h12,17-19,21,28,31H,6-11,13-14H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.244
Porcentaje de pureza >95%