CAS RN 5551-11-1
IUPAC Nombre:
4-chloro-2-nitrobenzaldehyde
Sinónimos:
4-chloro-2-nitrobenzaldehyde
Peso molecular (g/mol):
185.56
Fórmula molecular:
C7H4ClNO3
InChi Key:
MZPNQUMLOFWSEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC=C1C=O
1
–
2
de
2
resultados
1
4-cloro-2-nitrobenzaldehído, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-cloro-2-nitrobenzaldehído, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.