Learn More
4-cloro-2-nitrobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 5551-11-1 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl N O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-nitrobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 185.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.988 |