CAS RN 55489-58-2
IUPAC Nombre:
2-{2-[2-(benzyloxy)ethoxy]ethoxy}ethan-1-ol
Sinónimos:
2-{2-[2-(benzyloxy)ethoxy]ethoxy}ethanol
Peso molecular (g/mol):
240.3
Fórmula molecular:
C13H20O4
InChi Key:
KVPHZILZNXDCNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCCOCCOCCOCC1=CC=CC=C1
1
–
3
de
3
resultados
1
Éter monobencílico de trietilenglicol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éter monobencílico de trietilenglicol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éter monobencílico de trietilenglicol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.