Learn More
Éter monobencílico de trietilenglicol, TRC
Código de producto. 30456398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456398 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30456398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77651510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylene Glycol Monobenzyl Ether
CAS 55489-58-2
Fórmula molecular C13 H20 O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-{2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy}ethan-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O4/c14-6-7-15-8-9-16-10-11-17-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14H,6-12H2
SMILES OCCOCCOCCOCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-[2-(2-fenilmetoxietoxi)etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 240.296
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.136