Learn More
Éter monobencílico de trietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylene Glycol Monobenzyl Ether |
| CAS | 55489-58-2 |
| Fórmula molecular | C13 H20 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-{2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy}ethan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O4/c14-6-7-15-8-9-16-10-11-17-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14H,6-12H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-fenilmetoxietoxi)etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 240.296 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.136 |