CAS RN 5543-58-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
R-(+)-Warfarina, TRC
CAS: 5543-58-8 Fórmula molecular: C19 H16 O4 Peso molecular (g/mol): 308.33 Sinónimo: 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[(1R)-3-oxo-1-phenylbutyl]-,2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, (R)-,Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4-hydroxy-, R-(+)- (8CI),4-Hydroxy-3-[(1R)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-2-one,(+)-(R)-Warfarin,(+)-Warfarin,(R)-Warfarin,Dextrowarfarin,R-(+)-Warfarin,Warfarin, (+)- Nombre IUPAC: 4-hidroxi-3-[(1R)-3-oxo-1-fenilbutil]cromo-2-uno SMILES: CC(=O)C[C@@H](C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3