Learn More
R-(+)-Warfarina, TRC
Código de producto. 30454724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454724 10 mg 10 miligramos
30451094 5 mg -
30450581 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCW49849010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5543-58-8
Fórmula molecular C19 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 308.33
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[(1R)-3-oxo-1-phenylbutyl]-, 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, (R)-, Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4-hydroxy-, R-(+)- (8CI), 4-Hydroxy-3-[(1R)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-2-one, (+)-(R)-Warfarin, (+)-Warfarin, (R)-Warfarin, Dextrowarfarin, R-(+)-Warfarin, Warfarin, (+)-
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-[(1R)-3-oxo-1-fenilbutil]cromo-2-uno
SMILES CC(=O)C[C@@H](C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Warfarin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1049
Porcentaje de pureza >95%