CAS RN 5538-94-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de Amonio Bisoctil Dimetilo, TRC
CAS: 5538-94-3 Fórmula molecular: C18 H40 N . Cl Peso molecular (g/mol): 305.97 Nombre IUPAC: dimetil(dioctil)azanio; cloruro SMILES: [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCC