Learn More
Cloruro de Amonio Bisoctil Dimetilo, TRC
Código de producto. 30138574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138574 2.5 g 2.50 g
18062420 1 g 1 g
18051010 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5088802.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5538-94-3
Fórmula molecular C18 H40 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 305.97
Nombre IUPAC dimetil(dioctil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyldioctylammonium chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H40N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19(3,4)18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.2849
Porcentaje de pureza >95%