CAS RN 5534-02-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bemetasona-17-butirato-21-propionato, TRC
CAS: 5534-02-1 Fórmula molecular: C29 H39 F O7 Peso molecular (g/mol): 518.61 Sinónimo: Betamethasone butyrate propionate,Antebate Nombre IUPAC: [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-(2-propanoiloxiacetilo)-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] butanoato SMILES: CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC