Learn More
Bemetasona-17-butirato-21-propionato, TRC
Código de producto. 18070930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18070930 10 mg 10 miligramos
18063740 50 mg 50 miligramos
17909859 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18070930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB32713010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5534-02-1
Fórmula molecular C29 H39 F O7
Peso molecular (g/mol) 518.61
Sinónimo Betamethasone butyrate propionate, Antebate
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-(2-propanoiloxiacetilo)-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] butanoato
SMILES CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone-17-butyrate-21-propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H39FO7/c1-6-8-25(35)37-29(23(33)16-36-24(34)7-2)17(3)13-21-20-10-9-18-14-19(31)11-12-26(18,4)28(20,30)22(32)15-27(21,29)5/h11-12,14,17,20-22,32H,6-10,13,15-16H2,1-5H3/t17-,20-,21-,22-,26-,27-,28-,29-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.268
Porcentaje de pureza >95%