accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3C

CAS RN 55314-57-3

IUPAC Nombre: ethyl pent-2-ynoate
Sinónimos: ethyl pent-2-ynoate
Peso molecular (g/mol): 126.16
Fórmula molecular: C7H10O2
InChi Key: XDPRPKSTFBPPHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C#CCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados