Learn More
2-Pentinoato de etilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377795 25 g 25 g
11367795 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02703.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55314-57-3 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Ethyl 2-pentynoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-pentinato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener lejos del calor. Incompatible con material oxidante. Ácidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55314-57-3
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.155
Número MDL MFCD00015221
Clave InChI XDPRPKSTFBPPHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 99169
Nombre IUPAC pent-2-inoato de etilo
SMILES CCC#CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-pentynoate
Densidad 0.957
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Fórmula lineal CH3CH2C≡CCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.4395
Cantidad 25 g
Beilstein 1750016
Sinónimo ethyl 2-pentynoate, 2-pentynoic acid ethyl ester, ethyl-2-pentynoate, ethyl pent-2-yn-1-oate, 2-pentynoic acid, ethyl ester, ethyl2-pentynoate, acmc-20al0p, 2-pentynoic acid, ethylester, pent-2-ynoic acid ethyl ester
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 98%