CAS RN 5531-33-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Acetil Fentermina, TRC
CAS: 5531-33-9 Fórmula molecular: C12H17NO Peso molecular (g/mol): 191.27 Sinónimo: N-(1,1-Dimethyl-2-phenylethyl)acetamide,N-(alpha,alpha-Dimethylphenethyl)acetamide,NSC 103909,N-(2-Methyl-1-phenylpropan-2-yl)acetamide Nombre IUPAC: N-(2-metil-1-fenilpropan-2-il)acetamida SMILES: CC(=O)NC(C)(C)Cc1ccccc1