Learn More
N-Acetil Fentermina, TRC
Código de producto. 30483251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483251 250 mg 250 miligramos
30471543 100 mg 100 miligramos
30472487 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM332870250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5531-33-9
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.27
Sinónimo N-(1,1-Dimethyl-2-phenylethyl)acetamide, N-(alpha,alpha-Dimethylphenethyl)acetamide, NSC 103909, N-(2-Methyl-1-phenylpropan-2-yl)acetamide
Nombre IUPAC N-(2-metil-1-fenilpropan-2-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC(C)(C)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Phentermine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-10(14)13-12(2,3)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.131