accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNOHHO

CAS RN 55302-96-0

IUPAC Nombre: 5-[(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenol
Sinónimos: 5-[(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenol
Peso molecular (g/mol): 167.21
Fórmula molecular: C9H13NO2
InChi Key: YGRFRBUGAPOJDU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(NCCO)C=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados