Learn More
5-((2-hidroxietil)amino)-2-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-((2-Hydroxyethyl)amino)-2-methylphenol |
| CAS | 55302-96-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c1-7-2-3-8(6-9(7)12)10-4-5-11/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(C=C(C=C1)NCCO)O |
| Peso molecular (g/mol) | 167.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0946 |
| Porcentaje de pureza | >95 |