Learn More
5-((2-hidroxietil)amino)-2-metilfenol, TRC
Código de producto. 30396784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30396784 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30396784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99820850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-((2-Hydroxyethyl)amino)-2-methylphenol
CAS 55302-96-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9H13NO2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c1-7-2-3-8(6-9(7)12)10-4-5-11/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)NCCO)O
Peso molecular (g/mol) 167.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946
Porcentaje de pureza >95