CAS RN 55224-05-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ciclocarbonato de eritromicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Davercin, MedChemExpress
MedChemExpress Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.