Learn More
Ciclocarbonato de eritromicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erythromycin Cyclocarbonate |
| CAS | 55224-05-0 |
| Fórmula molecular | C38 H65 N O14 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4H-1,3-Dioxolo[4,5-c]oxacyclotetradecin, erythromycin deriv., Davercin, Erythromycin A 11,12-carbonate, Erythromycin A cyclic 11,12-carbonate, Erythromycin cyclic carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H65NO14/c1-14-25-38(10)32(52-35(44)53-38)20(4)27(40)18(2)16-36(8,45)31(51-34-28(41)24(39(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-37(9,46-13)30(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,41-42,45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30+,31-,32-,34+,36-,37-,38-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@H]4OC(=O)O[C@]14C |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,4R,6R,7R,8S,9S,10R,13R,14R)-7-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-13-etil-6-hidroxi-9-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-2,4,6,8,10,14-hexametil-12,15,17-trioxabiciclo[12.3.0]heptadecano-3,11,16-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 759.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 759.4405 |