Learn More
Davercin, MedChemExpress
Código de producto. 16482616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482616 25 mg 25 miligramos
16480026 2 mg 2 miligramos
16455827 5 mg 5 miligramos
16413098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100584
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Davercin
CAS 55224-05-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H65NO14
Cantidad 25 mg
Sinónimo Erythromycin Cyclocarbonate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.80 mM)
SMILES C[C@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]([C@H](C)[C@H]1O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]2N(C)C)([H])[C@@H]2O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC)C)=O)CC)(O4)[C@]([C@H](C([C@@H](C[C@]1(O)C)C)=O)C)([H])OC4=O
Peso molecular (g/mol) 759.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 759.92
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation