CAS RN 5519-50-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Metilpiperidina-3-ona, TRC
CAS: 5519-50-6 Fórmula molecular: C6H11NO Peso molecular (g/mol): 113.15 Nombre IUPAC: 1-metilpiperidina-3-una SMILES: CN1CCCC(=O)C1