Learn More
1-Metilpiperidina-3-ona, TRC
Código de producto. 30478522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478522 100 mg 100 miligramos
30472586 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320983100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5519-50-6
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.15
Nombre IUPAC 1-metilpiperidina-3-una
SMILES CN1CCCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperidin-3-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0841