accessibility menu, dialog, popup

UserName

OPOO

CAS RN 5518-52-5

IUPAC Nombre: tris(furan-2-yl)phosphane
Sinónimos: tris(furan-2-yl)phosphane
Peso molecular (g/mol): 232.18
Fórmula molecular: C12H9O3P
InChi Key: DLQYXUGCCKQSRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O1C=CC=C1P(C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (6)
Cantidad 
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)