Learn More
Tri(2-furil)fosfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tri(2-furyl)phosphine |
| CAS | 5518-52-5 |
| Fórmula molecular | C12H9O3P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Tri-2-furanylphosphine, Tri-2-furylphosphine, Tris(2-furanyl)phosphine, Tris(2-furyl)phosphine, Tris(o-furyl)phosphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9O3P/c1-4-10(13-7-1)16(11-5-2-8-14-11)12-6-3-9-15-12/h1-9H |
| SMILES | o1cccc1P(c2occc2)c3occc3 |
| Nombre IUPAC | tris(furan-2-il)fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 232.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0289 |