Learn More
Tri-(2-furil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408508 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13408508 5 g Frasco de vidrio 5 g
10582081 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10157993 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13408508 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294800050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5518-52-5 | C12H9O3P | 232.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5518-52-5
Fórmula molecular C12H9O3P
Peso molecular (g/mol) 232.18
Número MDL MFCD00151857
Clave InChI DLQYXUGCCKQSRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphine, tri-2-furyl phosphine, tris furan-2-yl phosphane, tri-2-furylphosphine, tris 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphane, trifurylphosphine, tri fur-2-yl phosphane, tris 2-furanyl phosphine
PubChem CID 521585
Nombre IUPAC tris(furan-2-il)fosfano
SMILES O1C=CC=C1P(C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-(2-furyl)phosphine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 61.0°C to 64.0°C
Punto de ebullición 136.0°C (4.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.18
Porcentaje de pureza 98%