accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NO

CAS RN 5511-18-2

IUPAC Nombre: adamantane-1-carboxamide
Sinónimos: adamantane-1-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 179.26
Fórmula molecular: C11H17NO
InChi Key: CKBZJTAMRPPVSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados