Learn More
1-adamantanocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Adamantanecarboxamide |
| CAS | 5511-18-2 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxamide, 1-Adamantanecarboxamide (6CI,8CI), Adamantan-1-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H2,12,13)/t7-,8+,9-,11- |
| SMILES | NC(=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | adamantano-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 179.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.131 |