accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3S(R)(R)H2NON(S)HOO

CAS RN 551-16-6

IUPAC Nombre: (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Sinónimos: penin phenacyl 6-aminopenicillinate aminopenicillanic acid penicin 6-aminopenicillanic acid 6-aminopenicillamine acid 6-apa 6-aps
Peso molecular (g/mol): 216.26
Fórmula molecular: C8H12N2O3S
InChi Key: NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
SMILES: CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados