Learn More
Ácido (+)-6-aminopenicilánico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Aminopenicillanic Acid |
| CAS | 551-16-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-Aminopenicillanic Acid, (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, Amoxicillin Trihydrate Imp. A (EP), Ampicillin Sodium Imp. A (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. A (EP), Cloxacillin Sodium Imp. C (EP), Dicloxacillin Sodium Imp. C (EP), Flucloxacillin Sodium Imp. C (EP), Oxacillin Sodium Imp. A (EP), Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. C (EP), Piperacillin Sodium Imp. H (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimetil-7-oxo-4-ti-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.26 |
| Mostrar más |