Learn More
Ácido (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico (ácido 6-aminopenicilánico), Mikromol™
Código de producto. 30052449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052449 100 mg 100 miligramos
30050125 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052449 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0026.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico (ácido 6-aminopenicilánico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminopenicillanic Acid
CAS 551-16-6
Nombres de analitos o componentes 6-Aminopenicillanic Acid
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H12 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Amoxicillin Trihydrate Imp. A (EP), Amoxicillin Imp. A (EP), Ampicillin Sodium Imp. A (EP), Ampicillin Imp. A (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. A (EP), Benzylpenicillin Imp. A (EP), Cloxacillin Sodium Imp. C (EP), Cloxacillin Imp. C (EP), Dicloxacillin Sodium Imp. C (EP), Dicloxacillin Imp. C (EP), Flucloxacillin Sodium Imp. C (EP), Flucloxacillin Imp. C (EP), Oxacillin Sodium Imp. A (EP), Oxacillin Imp. A (EP), Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. C (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. C (EP), Piperacillin Sodium Imp. H (EP), Piperacillin Imp. H (EP), Amoxicillin USP Related Compound A, Amoxicillin USP RC A, 6-Aminopenicillanic Acid, (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 6-APA, BRL-955, USP Amoxicillin Related Compound A, Ph Eur Amoxicillin Impurity A, Penicinic acid (1), Penicinic acid (2), 8-Hydroxypenillic acid (8-HPA), 6-APA, 6-Aminopenicillanic acid dimer (6-APA dimer), Amoxicillin Related Compound A, Amoxicillin Trihydrate Impurity A, Ampicillin Sodium Impurity A, Benzylpenicillin Potassium Impurity A, Carbenicillin Sodium Impurity A, Cloxacillin Sodium Impurity C, Dicloxacillin Sodium Impurity C, Flucloxacillin Sodium Impurity C, Oxacillin Sodium Monohydrate Impurity A, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity C, Piperacillin Sodium Impurity H, Sulbactam Sodium Impurity B, Amoxicillin Impurity A, Ampicillin Impurity A, Benzylpenicillin Impurity A, Carbenicillin Impurity A, Cloxacillin Impurity C, Dicloxacillin Impurity C, Flucloxacillin Impurity C, Oxacillin Impurity A, Phenoxymethylpenicillin Impurity C, Piperacillin Impurity H, Sulbactam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimetil-7-oxo-4-ti-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 216.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0569 g/mol