CAS RN 550-43-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Mezcla de (-)-Angustifolina e Isoangustifolina, TRC
CAS: 550-43-6 Fórmula molecular: C14 H22 N2 O Peso molecular (g/mol): 234.3373 Sinónimo: 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, decahydro-4-(2-propen-1-yl)-, (1S,4S,5S,11aR)-,1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, decahydro-4-(2-propenyl)-, (1S,4S,5S,11aR)- (9CI),1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, decahydro-4-(2-propenyl)-, [1S-(1α,4α,5α,11aα)]-,Angustifoline (6CI,7CI,8CI),(1S,4S,5S,11aR)-Decahydro-4-(2-propen-1-yl)-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one,(-)-Angustifoline,Jamaicensine Nombre IUPAC: (1S,2R,9S,10S)-10-prop-2-enil-7,11-diazatriciclo[7.3.1.02,7]tridecan-6-one SMILES: C=CC[C@@H]1NC[C@@H]2C[C@H]1CN3[C@@H]2CCCC3=O