Learn More
Mezcla de (-)-Angustifolina e Isoangustifolina, TRC
Código de producto. 30012628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012628 0.5 mg 0.50 miligramo
30003214 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6378900.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 550-43-6
Fórmula molecular C14 H22 N2 O
Peso molecular (g/mol) 234.3373
Sinónimo 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, decahydro-4-(2-propen-1-yl)-, (1S,4S,5S,11aR)-, 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, decahydro-4-(2-propenyl)-, (1S,4S,5S,11aR)- (9CI), 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, decahydro-4-(2-propenyl)-, [1S-(1α,4α,5α,11aα)]-, Angustifoline (6CI,7CI,8CI), (1S,4S,5S,11aR)-Decahydro-4-(2-propen-1-yl)-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, (-)-Angustifoline, Jamaicensine
Nombre IUPAC (1S,2R,9S,10S)-10-prop-2-enil-7,11-diazatriciclo[7.3.1.02,7]tridecan-6-one
SMILES C=CC[C@@H]1NC[C@@H]2C[C@H]1CN3[C@@H]2CCCC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Angustifoline
Nombres de analitos o componentes (-)-Angustifoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O/c1-2-4-12-11-7-10(8-15-12)13-5-3-6-14(17)16(13)9-11/h2,10-13,15H,1,3-9H2/t10-,11-,12-,13+/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 0.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1732