CAS RN 55-96-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3-Propanediil Bismethanethiosulfonate, TRC
CAS: 55-96-9 Fórmula molecular: C5 H12 O4 S4 Peso molecular (g/mol): 264.41 Nombre IUPAC: 1,3-bis(metilsulfonilsulfanilo)propano SMILES: CS(=O)(=O)SCCCSS(=O)(=O)C