Learn More
1,3-Propanediil Bismethanethiosulfonate, TRC
Código de producto. 30420411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420411 25 mg -
30417495 50 mg 50 miligramos
30409620 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76035025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-96-9
Fórmula molecular C5 H12 O4 S4
Peso molecular (g/mol) 264.41
Nombre IUPAC 1,3-bis(metilsulfonilsulfanilo)propano
SMILES CS(=O)(=O)SCCCSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Propanediyl Bismethanethiosulfonate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O4S4/c1-12(6,7)10-4-3-5-11-13(2,8)9/h3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.9618