accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3

CAS RN 54914-85-1

IUPAC Nombre: 1-methyl-3-[2-(3-methylphenoxy)ethoxy]benzene
Sinónimos: 1-methyl-3-[2-(3-methylphenoxy)ethoxy]benzene
Peso molecular (g/mol): 242.32
Fórmula molecular: C16H18O2
InChi Key: OAGNKYSIOSDNIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(OCCOC2=CC(C)=CC=C2)=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados