Learn More
1,2-Bis(m-toloxi)etano, TRC
Código de producto. 30483564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483564 2.5 g 2.50 g
30482911 1 g 1 g
30471865 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3333482.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54914-85-1
Fórmula molecular C16H18O2
Peso molecular (g/mol) 242.31
Sinónimo 1,1'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[3-methylbenzene], 1,1'-[ethane-1,2-diylbis(oxy)]bis(3-methylbenzene), 1,2-Bis(3-methylphenoxy)ethane, 1,2-Bis(3'-methylphenoxy)ethane, 1,2-Di(3-methylphenoxy)ethane, 1,2-Di(m-tolyloxy)ethane, 1-Methyl-3-[2-(3-methylphenoxy)ethoxy]benzene, Ethylene glycol bis(m-tolyl ether), KS 232, NSC 117525
Nombre IUPAC 1-metil-3-[2-(3-metilfenoxi)etoxi]benceno
SMILES Cc1cccc(OCCOc2cccc(C)c2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(m-tolyloxy)ethane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O2/c1-13-5-3-7-15(11-13)17-9-10-18-16-8-4-6-14(2)12-16/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1307