accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaOHNHNNOOOSOOOSOOO(E)

CAS RN 548-80-1

IUPAC Nombre: disodium (3E)-5-hydroxy-3-[2-(4-nitrophenyl)hydrazin-1-ylidene]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
Sinónimos: disodium (3E)-5-hydroxy-3-[2-(4-nitrophenyl)hydrazin-1-ylidene]-4-oxonaphthalene-2,7-disulfonate
Peso molecular (g/mol): 513.36
Fórmula molecular: C16H9N3Na2O10S2
InChi Key: MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (2)
Color 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)